Stampa…
VWR® USC, Bagni di pulizia a ultrasuoni
Fornitore: VWR Collection
142-0087EA 1320 EUR
142-0087 142-0094
VWR® USC, Bagni di pulizia a ultrasuoni
Bagni a ultrasuoni
La pulizia a ultrasuoni si è dimostrata uno dei metodi più efficaci per la rimozione dei residui (contaminanti) da oggetti dalla geometria complessa, come alette, incavi, fori trapanati, tasche, ecc.
  • Convertitore a ultrasuoni PZT ad alte prestazioni con tecnologia ceramica
  • Distribuzione omogenea degli ultrasuoni nella vasca di pulizia
  • Basso livello di rumorosità alle frequenze più alte
  • Sistema di riscaldamento robusto con protezione integrata contro il funzionamento a secco
  • Termostato regolabile fino a 80 °C
  • Materiale e rivestimento del serbatoio in acciaio inossidabile
Grazie alle loro proprietà fisiche, le bolle di cavitazione implodono provocando la formazione di piccolissime bolle d'aria nel liquido di pulizia a pressioni fino a 1000 bar e temperature fino a 5000 °C quando le forze implodono e penetrano in tutte le piccole cavità. Insieme all'azione del detergente adatto al tipo di contaminazione e al materiale, è possibile sfruttare le bolle di cavitazione generate dagli ultrasuoni, per rimuovere i depositi carboniosi, le incrostazioni, le tracce di grasso, olio, ossidazione, vernici, polveri, ruggine, le incrostazioni di calcare, ecc. rapidamente e in modo da proteggere i materiali senza lasciare residui.
Bagni a ultrasuoni USC T: Questa gamma ha il timer digitale da 1 al 99 minuti regolabile in incrementi di 1 minuto.
Bagni a ultrasuoni USC TH: Con timer digitale e riscaldatore per serbatoio con temperatura regolabile in continuo fino a 80 °C per agevolare l'effetto di pulizia. Per monitorare il riscaldatore, un LED giallo si accende sul display e si spegne al raggiungimento della temperatura impostata.
Bagni a ultrasuoni USC THD e THD/HF (alta frequenza): Questa macchina è dotata di una tastiera digitale per facile configurazione e funzionamento. Le caratteristiche speciali della gamma D sono:
Regolazione digitale del tempo da 1 a 99 min o in continuo
Display digitale della temperatura regolabile fino a 80 °C
Riscaldatore dotato di protezione contro il funzionamento a secco
Uscita a ultrasuoni regolabile su nove livelli dal 10 al 100%
Stabilizzazione dell'uscita impostata, indipendentemente da livello e temperatura
Doppia emissione di ultrasuoni a onda media con sweep
Funzione di degassamento per rendere omogeneo il fluido nella vasca
Informazioni per l'ordine: Delivery includes bath, power cord, suitable adapters and manual. Tank covers and baskets have to be ordered separately.
Attenzione: Please note that models USC 900, 1200, 1700, 2100 and 2600 are equipped with a stainless steel valve to easily drain the bath.