Stampa…
VWR®, Cartoncini filtranti per centrifughe per citologia
Fornitore: VWR Collection
720-2059EA 69.9 EUR
720-2059 720-2060 720-2061
VWR®, Cartoncini filtranti per centrifughe per citologia
Filtri Filtri centrifughi
Cyto-Strip in cartone filtrante per citocentrifughe. Assorbimento dei liquidi in eccesso dalla colorazione dei campioni in analisi citologiche. Utilizzabili in citocentrifughe Shandon e Sakura Cyto-Tek®.
  • Per camere singole e multiple