Stampa…
Lastre per TLC e HPTLC, in gel di silice 60, grado MS
Fornitore: Merck
1.00934.0001 1.00933.0001 1.51160.0001 1.51161.0001
1.00934.0001EA 322 EUR
1.00934.0001 1.00933.0001 1.51160.0001 1.51161.0001
Lastre per TLC e HPTLC, in gel di silice 60, grado MS
Lastre TLC
La combinazione di lastre per TLC alla spettrometria di massa è un nuovo campo di alto interesse, che contribuirà notevolmente al progresso della cromatografia planare. Le lastre di grado MS sono più pulite di quelle per TLC/HPTLC standarde e offrono maggiore sensibilità e segnali di background ridotti. Questo consente di eseguire analisi di tracce con rilevamento mediante spettrometria di massa in un ordine di nanogrammi ancor più ridotto.