Stampa…
Colonne HPLC, Chromolith® CN
Fornitore: Merck
1.52046.0001 1.52047.0001 1.52048.0001 1.52050.0001
1.52046.0001EA 576 EUR
1.52046.0001 1.52047.0001 1.52048.0001 1.52050.0001
Colonne HPLC, Chromolith® CN
Colonne cromatografiche
Le colonne con fase ciano sono generalmente più polari rispetto alle tradizionali colonne in fase inversa. I gruppi funzionali sono altamente ordinati, riducendo l’impedimento sterico per il soluto. La modifica consente inoltre l’attività di scambio cationico, maggiore con pH neutro piuttosto che in condizioni acide. Le colonne Chromolith® CN sono adatte per la separazione di alcaloidi, oli, flavonoidi, glicoli, fenoli, ftalati, steroidi e sulfonamidi.