Stampa…
Stereomicroscopi con zoom, SMZ-171
Fornitore: MOTIC
1100200600766 1100200600751 1100200600754 1100200600758 1100200600761 1100200600762
630-1807EA 1392 EUR
630-1807 630-2024 630-2025 630-2026 630-2027 630-2028
Stereomicroscopi con zoom, SMZ-171
Microscopi
Il sistema modulare SMZ-171 consente di creare un microscopio personalizzato scegliendo una testa, un supporto e uno stativo.
  • Sistema ottico Greenough
  • Distanza di lavoro: 110 mm
  • Luce trasmessa con il riflettore inclinabile
Le prestazioni ottiche (max. 460 lp/mm), combinate alla linea di accessori estesa, rendono gli strumenti SMZ-171 adatti a soddisfare i requisiti più rigorosi sia nel campo della ricerca che in applicazioni quotidiane. Offrono immagini 3D nitide e senza distorsioni per preparazioni biologiche e mediche, controllo di qualità industriale e ispezione.
Informazioni per l'ordine: è disponibile un illuminatore anulare a LED per immagini senza ombre.
Informazioni per l'ordine: SMZ-171-BP and -TP models include black and white stage plates and dust cover. SMZ-171-BLED and -TLED models include black, white and frosted stage plates and dust cover.