Stampa…
VWR Chemicals, Materiali di base per terreni disidratati
Fornitore: VWR Chemicals
26208.297EA 506 EUR
26208.297 499332OO 84687.0500 84688.0500 84618.0500 84620.0500 84623.0500 84609.0500 84601.0500 84616.0500 84610.0500 84615.0500 84862.25000 84601.5000 84609.5000 84610.5000 84620.5000 84688.5000 85862.5000 85862.0500 84615.5000 85895.25000 85896.25000 85898.25000 85899.25000 92424.25000 92425.25000 92426.25000
VWR Chemicals, Materiali di base per terreni disidratati
Terreni per microbiologia Peptoni e Agar per Microbiologia
Gli ingredienti utilizzati per la preparazione dei terreni di coltura sono molto importanti, in quanto i risultati dipendono dalla qualità di questi composti. Le materie prime devono essere conservate a 10-30 °C se non diversamente specificato, nei rispettivi contenitori chiusi in un ambiente asciutto.
  • Gli ingredienti vengono accuratamente scelti per garantire risultati coerenti e riproducibili
  • Prodotto in conformità agli standard cGMP più rigorosi