Stampa…
Campionatore d'aria per gas compressi, SAS Super Pinocchio II
Fornitore: VWR Collection
710-0950EA 4440 EUR
710-0950 710-0949 710-0955 710-0951
Campionatore d'aria per gas compressi, SAS Super Pinocchio II
Campionatori Campionatori d'aria
SAS Pinocchio Super II è un campionatore microbico a impatto per analizzare la qualità microbiologica di aria e gas compressi utilizzati in camere bianche. Una sorgente di aria compressa viene collegata al sistema Pinocchio Super II, il flussimetro viene regolato alla portata richiesta.
  • Completamente trasportabile
  • Per piastre a contatto da 55 mm (RODAC) o piastre di Petri standard da 90 mm
  • La durata del campionamento viene temporizzata per raggiungere il volume totale del campione
Certificazioni: Documentazione I.Q., O.Q. e P.Q. disponibile.
Informazioni per l'ordine: Unità indipendente composta da collegamenti, misuratore del flusso d'aria, manometro, rubinetto, testa a imbuto completa di coperchio.