Stampa…
VWR®, Mascherine per cleanroom, Maximum
Fornitore: VWR Collection
113-6220EA 352 EUR
113-6220 113-6221 113-6222 113-9930 113-9931
VWR®, Mascherine per cleanroom, Maximum
Maschere Maschere per cleanroom
Mascherine per cleanroom Maximum caratterizzate da una struttura a tre strati per una filtrazione estremamente efficace di particelle e batteri. Le mascherine non contengono lattice.
  • Mascherine a tre strati per una filtrazione elevata ed efficace di batteri e particelle
  • Estremamente traspiranti e resistenti ai liquidi
  • Un archetto in plastica, della stessa lunghezza della maschera, tiene il tessuto lontano dalla bocca dell'operatore per una respirazione più naturale
  • La protezione per il naso è modellabile per garantire un'aderenza sicura e personalizzata
  • Disponibili con elastici per orecchie in spandex o laccetti in PP, bordati a ultrasuoni per mantenere inalterata la morbidezza e la protezione contro le particelle
  • La mascherina sterile, resistente all'umidità, è caratterizzata dalla presenza di un esclusivo strato interno leggero di pellicola per potenziare ulteriormente questa capacità
  • Solo per utilizzo industriale e in cleanroom; non utilizzabile come protezione da COVID-19
  • Questo prodotto non è un dispositivo medico per utilizzo medicale e clinico e conforme alla Normativa EU 2017/745/Direttiva 93/42/EEC
  • Questo prodotto non è un dispositivo di protezione individuale (DPI, PPE) conforme alla Normativa EU 2016/425
Distacco di particelle (particelle: ≥0,5 μm/pd cubi): 196 (IEST-RP-CC003.3)
Capacità di filtrazione dei batteri: >99 % (ASTM F2101)
Capacità di filtrazione delle particelle: >99 % (ASTM F2299)
Traspirabilità Delta P (mm H₂0/cm²): 1,9 - 2,2 (MIL-M-36954C)
Rigorosamente testati e realizzati in uno stabilimento certificato ISO; i prodotti vengono validati tramite test di laboratorio indipendenti.
Informazioni per l'ordine: Mascherine non sterili in confezione da 50 pz per busta, scatola da 10 sacchetti. Le mascherine con il codice 113-6222 sono confezionate in buste da 5 pz cadauna, la scatola contiene 10 buste. Le mascherine con codice 113-9930/9931 sono confezionate singolarmente, ogni scatola contiene 50 mascherine confezionate singolarmente, 10 scatole a confezione.