Stampa…
Bioreattori, Wheaton® CELLine™
Fornitore: DWK Life Sciences
WCL0350-5 WCL1000-1 WCL1000-3 WCL1000AD-1 WCL1000AD-3 WCL0350-1
734-2632EA 2400 EUR
734-2632 392-1007 734-2631 392-1008 734-2633 392-1000
Bioreattori, Wheaton® CELLine™
Bioreattori
CELLine™ è un bioreattore a due scomparti monouso prodotto da PS vergine trasparente e otticamente incolore con un fondo per il trasferimento di gas realizzato da una membrana in silicone stampato che fornisce una barriera di sfiato di 0,2 µm. Gli scomparti sono separati da una membrana in acetato di cellulosa semi-permeabile di 10 kDa, sottoposta singolarmente a prova di compressione per controllarne l’integrità. Il tipo CELLine™ classic (CL) è ideale per applicazioni di laboratorio su vasta scala che impiegano cellule in sospensione o cellule aderenti insieme a microsupporti. L’unità è ottimizzata per la coltivazione di ibridomi e molti altri tipi di cellule (ad esempio, cellule CHO, NSO, SF). Il tipo CELLine™ adhere (AD) è progettato in modo specifico per consentire la crescita di cellule ancoraggio-dipendenti (ad esempio, cellule HEK, BHK, CHO). Il bioreattore CELLine™ AD contiene una matrice in PET tessuto nello scomparto per cellule, offrendo una superficie ideale per l'adesione cellulare.
  • Altamente efficienti con concentrazioni di prodotto di 50 - 100 volte superiori rispetto agli articoli monouso classici per colture cellulari
  • Facili da utilizzare come le fiasche per colture di tessuti standard
  • Utilizzano il 90% in meno di supplementi per terreni e richiedono un minor tempo di manipolazione rispetto alle fiasche tradizionali
  • Facilmente impilabili
  • Confezionati singolarmente in blister di grado medico di facile apertura, sterilizzati con raggi gamma e apirogeni