Stampa…
VWR® VCP 80/VCP 130 Vacuum/Pressure Pumps
Fornitore: VWR Collection
181-0308EA 701 EUR
181-0308 181-0309
VWR® VCP 80/VCP 130 Vacuum/Pressure Pumps
Pompe Pompe da vuoto a membrana
VCP 80 e VCP 130 possono essere utilizzati come pompe da vuoto e a pressione. Adatte per applicazioni con vuoto in cui non è richiesta la resistenza alla corrosione. Le pompe possono essere utilizzate per la filtrazione a vuoto di soluzioni acquose o vapori acquosi, tra cui i tamponi, ma non sono consigliate per il pompaggio di vapori acidi, basici o organici. Queste pompe da vuoto/a pressione VWR® Collection sono progettate per il funzionamento senza supervisione continuo e sono dotate di due indicatori a quadrante con regolatori manuali per consentire di regolare e monitorare facilmente il vuoto richiesto o il livello di pressione.
  • Vuoto e pompa di pressione tutto in uno
  • Tecnologia del pistone WOB-L®
  • Compatto, facile da pulire e da maneggiare
  • Monitoraggio semplice e regolazione del vuoto
Informazioni per l'ordine: fornito con spine UE, UK e CH, manuale di istruzioni, regolatori del vuoto e di pressione, indicatori di vuoto e di pressione, silenziatore e separatore d'acqua.