Stampa…
Coomassie® Blu brillante R-250, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
0472-10GEA 130 EUR
0472-10G 0472-25G 0472-50G
Coomassie® Blu brillante R-250, ultrapuro
Coomassie® Blu brillante R-250
Colorante comunemente utilizzato per il rilevamento di bande proteiche dopo elettroforesi.
Formula: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Punto di fusione: 174 − 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041762
CAS Number: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5
Visualizza i codici
Dye content (dry basis) ≥65 %
Em (550 nm, water, dry basis) ≥33000
Loss on drying ≤5.0%
Solubility (0.020 g/l, water) Pass