Stampa…
Refrigeratori a circolazione, Variocool
Fornitore: LAUDA
L000983 L000985 L000656 L000657 L000658 L000659 L000660 L000661 L000663 L000664 L000665 L000668 L000669 L000670 L000671 L000672 L000673 L000674 L000675 L000677 L000678 L000728 L000729 L000730 L000746 L000747 L000748 L000949 L000951 L000953
LAUDL000983EA 16800 EUR
LAUDL000983 LAUDL000985 461-1307 461-1308 461-1309 461-1311 LAUDL000660 LAUDL000661 LAUDL000663 LAUDL000664 LAUDL000665 461-1318 461-1319 461-1323 461-1312 461-1313 461-1314 LAUDL000674 LAUDL000675 LAUDL000677 LAUDL000678 LAUDL000728 LAUDL000729 LAUDL000730 LAUDL000746 LAUDL000747 LAUDL000748 LAUDL000949 LAUDL000951 LAUDL000953
Refrigeratori a circolazione, Variocool
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione chiusa Termostati a circolazione raffreddanti
I refrigeratori a circolazione compatti Variocool sono perfetti per attività delicate di controllo della temperatura in laboratori, impianti di dimensioni ridotte e stabilimenti di produzione. Le unità sono dotate di schermo TFT a colori e tastiera a membrana, interfaccia USB e allarme integrato comodamente accessibili sul lato anteriore dell'unità. Inoltre, sono caratterizzati da un indicatore di riempimento elettronico sul display e da un allarme di basso livello di fluido. I modelli possono essere raffreddati ad aria o ad acqua e sono tutti dotati di rotelle bloccabili. È possibile accessoriare le unità con un'ampia gamma di opzioni montate in fabbrica e interfacce, per offrire all'utente massima versatilità e pieno controllo. Le opzioni comprendono pompe ad alta potenza per una maggiore pressione di mandata, riscaldatori adattati alla capacità di raffreddamento per offrire un riscaldamento rapido (secondo necessità), controllo del flusso, installazione all'esterno, uso di acqua deionizzata e riduzione della rumorosità. Interfacce opzionali, quali moduli analogici, RS232/485, moduli a contatto, profibus e moduli PT100/LiBus, sono inoltre disponibili per semplificare la personalizzazione dell'unità alle applicazioni. Per ulteriori dettagli su opzioni e interfacce, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.
  • Range di temperatura d'esercizio da −20 a +40 °C potenziabile fino a +80 to 80 °C con un riscaldatore opzionale
  • I modelli a risparmio energetico con controllo ottimale della temperatura consentono di ridurre il consumo di energia e risparmiare sui costi
  • Tutti i modelli, a eccezione del VC 600, sono dotati di bypass regolabile e manometro per consentire il collegamento in applicazioni sensibili alla pressione
  • I modelli di formato maggiore hanno un design a torretta, mentre le unità raffreddate ad aria sono dotate di condensatori a microcanale per risparmiare spazio e refrigerante utilizzato
Portata massima/pressione massima:
VC 600 - VC 2000 W: 28 L/min, pressione di 0,9 bar
VC 3000 - VC 10000 W: 37 L/min, pressione di 3,2 bar
VC 5000 (B)/(C) - VC 10000 W (B)/(C): 37 L/min, pressione di 4,8 bar
VC 5000 (D) - VC 10000 W (D): 60 L/min, pressione di 5,0 bar
VC 3000 - VC 10000 W: 37 l/min, pressione di 3,2 bar
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma IEC 60529: IP 32
Informazioni per l'ordine: forniti con tappi a vite. Si consiglia l'uso di acqua per temperature superiori allo zero e l'uso del fluido kryo30 per funzionamenti a temperature negative. Le unità VC 5000, VC 5000 W, VC 7000, VC 7000 W, VC 10000 e VC 10000 W richiedono un'alimentazione trifase.
Attenzione: capacità di raffreddamento a 20, 0, −10 °C