Stampa…
VWR®, Palloni a fondo tondo con tre colli e giunti smerigliati standard
Fornitore: VWR Collection
201-0554EA 59.5 EUR
201-0554 201-0555 201-0553 201-0557 201-0556
VWR®, Palloni a fondo tondo con tre colli e giunti smerigliati standard
Fiasche Palloni a fondo tondo
Vetro borosilicato, grado 3.3, incolore, con due colli laterali paralleli, incolore.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
L'alternativa economica per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio. Con area di etichettatura opaca. Numero di catalogo stampigliato per un comodo riordino.
Certificazioni: DIN 12394