Stampa…
Armadi di essiccazione Mini, SICCO, Mobile
Fornitore: Bohlender
V1848-06 V1948-06
467-0126EA 220 EUR
467-0126 467-0129
Armadi di essiccazione Mini, SICCO, Mobile
Essiccatori Armadietti Essiccatori
Policarbonato trasparente essiccatore portatile con pratica maniglia. Sportello con chiusura a scatto e guarnizione integrata per garantire una facile apertura e una chiusura ermetica. Resistenti a temperature da −35 a +70 °C, ideale per l'uso in condizioni di pressione normale.
  • Ampia apertura e sportello con angolo di apertura elevato per consentire all'utente di accedere all'intero spazio interno
  • Struttura resistente, leggera e portatile
  • Modello Premium con igrometro e due ripiani
Informazioni per l'ordine: Fornito con essiccante in un contenitore pratico e risigillabile.