Stampa…
Armadi di essiccazione Mini, SICCO, Black
Fornitore: Bohlender
V1840-06 V1940-06
467-0124EA 243 EUR
467-0124 467-0127
Armadi di essiccazione Mini, SICCO, Black
Essiccatori Armadietti Essiccatori
I pannelli policarbonato neri opachi riducono l'incidenza di luce e proteggono i campioni dai raggi ultravioletti. Lo sportello con chiusura a scatto e guarnizione integrata garantisce una facile apertura e una chiusura ermetica. Resistenti a temperature da −35 a +70 °C e adatti per l'uso in condizioni di pressione normale.
  • Ampia apertura e sportello con angolo di apertura elevato per consentire all'utente di accedere all'intero spazio interno
  • Struttura robusta, leggera, portatile e impilabile
  • Modello Premium con igrometro e due ripiani