Stampa…
Armadi di essiccazione Mini, SICCO, Protect
Fornitore: Bohlender
V1842-06 V1942-06
467-0125EA 224 EUR
467-0125 467-0128
Armadi di essiccazione Mini, SICCO, Protect
Essiccatori Armadietti Essiccatori
I pannelli policarbonato arancioni riducono l'incidenza di luce e proteggono i campioni dai raggi ultravioletti. Lo sportello con chiusura a scatto e guarnizione integrata garantisce una facile apertura e una chiusura ermetica. Adatto per l'uso in condizioni di pressione normale e resistenti a temperature da −35 a +70 °C.
  • Ampia apertura e sportello con angolo di apertura elevato per consentire all'utente di accedere all'intero spazio interno
  • Struttura robusta, leggera, portatile e impilabile
  • Modello Premium con igrometro e due ripiani
  • Fornito con essiccante in un contenitore pratico e risigillabile
Informazioni per l'ordine: Fornito con essiccante in un contenitore pratico e risigillabile.