Stampa…
Armadi di essiccazione Mini, SICCO, Premium
Fornitore: Bohlender
V1950-01 V1950-02 V1950-03
467-0130EA 189 EUR
467-0130 467-0131 467-0132
Armadi di essiccazione Mini, SICCO, Premium
Essiccatori Armadietti Essiccatori
Policarbonato trasparente. Ciascuna camera dispone di uno sportello con chiusura a scatto e guarnizione integrata per garantire una facile apertura e una chiusura ermetica. Resistenti a temperature da −35 a +70 °C, ideali per l'uso in condizioni di pressione normale.
  • Ampia apertura e sportello con angolo di apertura elevato per consentire all'utente di accedere all'intero spazio interno
  • Struttura resistente, leggera e portatile
  • Scelta di unità con una, due o tre camere, ciascuna fornita con due ripiani
  • Fornito con igrometro ed essiccante in un