Stampa…
Carta da pesata Kjeldahl, grado B-2, Whatman™
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
10347671 10347673 10347670 10347672
512-0602EA 54.9 EUR
512-0602 512-0604 512-0601 512-0603
Carta da pesata Kjeldahl, grado B-2, Whatman™
Carte per pesata
This weighing paper dissolves residue free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil.
  • Trasparente e liscia
  • Semplifica il trasferimento dei campioni
  • Trasferimento quantitativo dalla carta