Stampa…
Spettrofotometri nel visibile, DR3900
Fornitore: Hach
LPV4409900001 LPV4409800001 LPV4409910001
705-0764EA 7540 EUR
705-0764 705-1062 705-1147
Spettrofotometri nel visibile, DR3900
Spettrofotometri e fotometri Spettrofotometri UV/Vis
Spettrofotometri luce visibile per garantire l'affidabilità e la tracciabilità dei risultati della misurazione durante le analisi di routine.
  • Lettore codice a barre integrato (IBR+) per aumentare l'affidabilità dei valori di misurazione
  • Aggiornamenti dei dati e garanzia di qualità con AQA+
  • Allineamento di analisi di laboratorio e di processo di LINK2SC
  • Compatibili con i principali metodi tra cui COD, cloro, nitrati e ammoniaca
  • Alta qualità dei reagenti formulati per garantire risultati e prestazioni eccezionali
  • Trasmittanza (%), assorbenza e concentrazione