Stampa…
Colonne HPLC, Purospher® STAR, Phenyl
Fornitore: Merck
1.51920.0001 1.51921.0001 1.51922.0001 1.51918.0001 1.51920.1003 1.51918.1003 1.51921.1003 1.51922.1003
1.51920.0001EA 782 EUR
1.51920.0001 1.51921.0001 1.51922.0001 1.51918.0001 1.51920.1003 1.51918.1003 1.51921.1003 1.51922.1003
Colonne HPLC, Purospher® STAR, Phenyl
Colonne cromatografiche
Le colonne HPLC Purospher® STAR Phenyl mostrano una selettività migliorata rispetto alle fasi alchiliche standard. Sono la prima alternativa alle selettività RP-8 o RP-18 per la separazione di composti aromatici, acidi grassi, purine e pirimidine grazie alle interazioni π-π. Le nuove colonne Purospher® STAR Phenyl sono basate su particelle di silice ad elevata purezza che forniscono picchi simmetrici per composti basici, elevata stabilità ed eccellente riproducibilità.
Le cartucce LiChroCART® (lunghezza 150 e 250 mm) nell’elenco sopra (DI 4,6 mm) richiedono un portacartuccia precolonna manu-CART® codice prodotto 1.51486.0001.
Le colonne Hibar® RT sono complete di raccordi finali.