Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 35212-85-2
Molecular Formula: C10H9NO2S
Formula Weight: 207.25
Melting Point: 107-108°
MDL No.: MFCD00206744
Formula:
C₁₀H₉NO₂S Punto di fusione: 107…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00206744 CAS Number: 35212-85-2 |