Stampa…
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
J65538.06 J65538.14 J65538.22
J65538.06EA 66.4 EUR
J65538.06 J65538.14 J65538.22
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Formula: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Punto di fusione: 242…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012560
CAS Number: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6