Stampa…
Diphenyleneiodonium chloride
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Diphenyleneiodonium Chloride
J64838.MB J64838.MF J64838.MC
J64838.MBEA 0 EUR
J64838.MB J64838.MF J64838.MC
Diphenyleneiodonium chloride
Diphenyleneiodonium chloride
Formula: C₁₂H₈ClI
Punto di fusione: >310 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00214165
CAS Number: 4673-26-1