Stampa…
Indomethacin ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
J63255.03 J63255.06 J63255.14
J63255.03EA 21.9 EUR
J63255.03 J63255.06 J63255.14
Indomethacin ≥99%
Indomethacin
Formula: C₁₉H₁₆ClNO₄
Peso molecolare: 357,80 g/mol
Punto di fusione: 158…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057095
CAS Number: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,4968