Stampa…
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
399730050 399730010
ACRO399730050EA 210 EUR
ACRO399730050 ACRO399730010
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% stabilizzato
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran
Formula: C₈H₁₅BrO₂
Peso molecolare: 223,1075 g/mol
Punto di ebollizione: 64,5 °C (.8 mmHg)
Densità: 1,314 g/cm³
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00058593
CAS Number: 33821-94-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer K2CO3