Stampa…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J64451.MD J64451.03
J64451.MDEA 119 EUR
J64451.MD J64451.03
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na) ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Formula: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00036757
CAS Number: 102185-33-1