4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 23967-57-9
Molecular Formula: C9H5ClO2S
Formula Weight: 212.65
Melting Point: ca 233° subl.
MDL No.: MFCD06655155
Formula:
C₉H₅ClO₂S Punto di fusione: ∼ 233 °C (subl.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06655155 CAS Number: 23967-57-9 |