Alcian Blu 8GX
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Alcian Blu 8 GX
CAS No.: 33864-99-2
Molecular Formula: C56H68Cl4CuN16S4
Formula Weight: 1298.88
Physical Form: Powder
Appearance: Dark blue
Melting Point: 148°
MDL No.: MFCD00010720
Formula:
C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄ Peso molecolare: 1298.86 g/mol Punto di fusione: 148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010720 CAS Number: 33864-99-2 EINECS: 251-705-7 Merck Index: 14,218 |