Stampa…
ABTS (2,2 '-azinobis [3-etil-2,3-diidrobenzotiazolo-6-solfonato]di diammonio) 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: ABTS, Ammonium 2,2'-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulphonate), 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt
J65535.03 J65535.06
J65535.03EA 63 EUR
J65535.03 J65535.06
ABTS (2,2 '-azinobis [3-etil-2,3-diidrobenzotiazolo-6-solfonato]di diammonio) 98
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Formula: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Peso molecolare: 548.68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010404
CAS Number: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6