Stampa…
Metotrexato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
J63075.MC J63075.03
J63075.MCEA 141 EUR
J63075.MC J63075.03
Metotrexato
Methotrexate
Formula: C₂₀H₂₂N₈O₅
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00150847
CAS Number: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5985