Stampa…
Ponceau S per elettroforesi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
J60744.09 J60744.30 J60744.18
J60744.09EA 21.3 EUR
J60744.09 J60744.30 J60744.18
Ponceau S per elettroforesi
Ponceau S
CAS No.: 6226-79-5 Molecular Formula: C22H12N4Na4O13S4 Formula Weight: 760.58 Physical Form: Powder Appearance: Red-brown
Protein stain for electrophoresis
Formula: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Peso molecolare: 760.56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003892
CAS Number: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2