Stampa…
Biebrich scarlet
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: CI 26905
J65603.14 J65603.22
J65603.14EA 24.7 EUR
J65603.14 J65603.22
Biebrich scarlet
Biebrich scarlet
Formula: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Peso molecolare: 556,49 g/mol
Punto di fusione: 181…188 °C
Flash Pt: 300 °C (572 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003891
CAS Number: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5