Stampa…
Litio cloruro 1 M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J61895.AE J61895.AD
J61895.AEEA 69.1 EUR
J61895.AE J61895.AD
Litio cloruro 1 M in soluzione acquosa
Litio cloruro
CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: ClLi Formula Weight: 42.39 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011078
Formula: LiCl
Peso molecolare: 42.39 g/mol
Punto di ebollizione: 1382
Punto di fusione: 614
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011078
CAS Number: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550