Stampa…
Ampicillina sale sodico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
J63807.06 J63807.09
J63807.06EA 75.5 EUR
J63807.06 J63807.09
Ampicillina sale sodico
Ampicillin sodium salt
Formula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Punto di fusione: 215 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064313
CAS Number: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Merck Index: 14,586