Stampa…
Choline hydrogen tartrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
J64657.30 J64657.A1 J64657.A4
J64657.30EA 44.4 EUR
J64657.30 J64657.A1 J64657.A4
Choline hydrogen tartrate ≥98%
Choline hydrogen tartrate
Formula: C₉H₁₉NO₇
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036332
CAS Number: 87-67-2
EINECS: 201-763-4