Stampa…
Ethyl (ethoxymethylene)acetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H59187.09 H59187.18
H59187.09EA 85.9 EUR
H59187.09 H59187.18
Ethyl (ethoxymethylene)acetate ≥98%
Ethyl (ethoxymethylene)acetate
Formula: C₇H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 195…196 °C
Densità: 0,998
Flash Pt: 76 °C (169 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009863
CAS Number: 1001-26-9
UN: 3334
ADR: 9,