Cloruro di idrogeno ∼4 mol/L in 1,4-dioxane
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acido cloridrico
H1062-25ML
H1062-500ML
H1062-100ML
TCIAH1062-25MLEA
21
EUR
TCIAH1062-25ML
TCIAH1062-500ML
TCIAH1062-100ML
Cloruro di idrogeno ∼4 mol/L in 1,4-dioxane
Cloruro di idrogeno
Formula:
HCl Peso molecolare: 36.46 g/mol Flash Pt: 17°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3 II Merck Index: 14,04780 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 14.0 to 15.4 w/w% |