Stampa…
Manganese (II) cloruro 1 M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Manganese dichloride
J63150.AD J63150.AE
J63150.ADEA 51.1 EUR
J63150.AD J63150.AE
Manganese (II) cloruro 1 M in soluzione acquosa
Manganese (II) cloruro
CAS No.: 7773-01-5 Molecular Formula: Cl2Mn Formula Weight: 125.84 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Formula: MnCl₂
Peso molecolare: 125,84 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011114
CAS Number: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6