Stampa…
Ketoprofen
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
J62702.06 J62702.14
J62702.06EA 85.2 EUR
J62702.06 J62702.14
Ketoprofen
Ketoprofen
Formula: C₁₆H₁₄O₃
Punto di fusione: 92…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055790
CAS Number: 22071-15-4
EINECS: 244-759-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5305