Cloruro di idrogeno 1 N in diethyl ether, AcroSeal®, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acido cloridrico
368461000
368468000
368461000.EA
99.4
EUR
368461000.
368468000.
Cloruro di idrogeno 1 N in diethyl ether, AcroSeal®, puro
Cloruro di idrogeno
Formula:
HCl Peso molecolare: 36.46 g/mol Densità: 0.74 g/cm³ Flash Pt: –40 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3 I |
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.95 to 1.10 N |