Stampa…
Arsenazo III
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
J63031.06 J63031.14
J63031.06EA 255 EUR
J63031.06 J63031.14
Arsenazo III
Arsenazo III
Formula: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036695
CAS Number: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
UN: 3465
ADR: 6.1,III