Stampa…
Sodio mercaptoacetato (Sodio Tioglicolato) ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
J60290.14 J60290.22 J60290.A1
J60290.14EA 31.7 EUR
J60290.14 J60290.22 J60290.A1
Sodio mercaptoacetato (Sodio Tioglicolato) ≥98%
Sodium mercaptoacetate (sodium thioglycolate)
Formula: HSCH₂COONa
Peso molecolare: 114,1 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00043386
CAS Number: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8692