Stampa…
Magnesio cloruro, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
223211000 223210010 223210025 223210250
ACRO223211000EA 43 EUR
ACRO223211000 ACRO223210010 ACRO223210025 ACRO223210250
Magnesio cloruro, puro
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
Punto di ebollizione: 1412 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 708 °C
Densità: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011106
CAS Number: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Visualizza i codici
Appearance White Powder (May contain grey to black particles)
Titration Complexometric ≥98.0 % (on dry substance)
Water ≤3 % (K.F.)