TAPS sale di sodio (3 - (Tris (idrossimetil) metilammino) sale di sodio propan-1-solfonico) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 91000-53-2
Molecular Formula: C7H16NNaO6S
Formula Weight: 265.26
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00069903
Zwitterionic buffer
Formula:
C₇H₁₇NO₆S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00069903 CAS Number: 91000-53-2 |