Stampa…
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
J65332.06 J65332.14 J65332.22
J65332.06EA 38.6 EUR
J65332.06 J65332.14 J65332.22
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Formula: C₁₆H₁₃NO₃S
Peso molecolare: 299,35 g/mol
Punto di fusione: 215…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003998
CAS Number: 82-76-8
EINECS: 201-438-7
Merck Index: 14,661