Stampa…
Lidocaine hydrochloride monohydrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
J63035.06 J63035.14
J63035.06EA 36.2 EUR
J63035.06 J63035.14
Lidocaine hydrochloride monohydrate ≥98%
Lidocaine hydrochloride monohydrate
Formula: C₁₄H₂₃ClN₂O·1H₂O
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150329
CAS Number: 6108-05-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5482