Stampa…
α,3,5-Tribromotoluene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
D4020-5G D4020-25G
TCIAD4020-5GEA 47 EUR
TCIAD4020-5G TCIAD4020-25G
α,3,5-Tribromotoluene ≥95.0% (by GC)
α,3,5-Tribromotoluene
Formula: C₇H₅Br₃
Peso molecolare: 328,83 g/mol
Punto di ebollizione: 169°C
Punto di fusione: 93…95 °C
MDL Number: MFCD00052415
CAS Number: 56908-88-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=068a2bacec0bf28cd3dd2fd8f5e449f69fe3964b&vid=ecdc5af4c26a5528b6530db77e6a09a2a305d9e9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C