Stampa…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
J65118.MD J65118.03
J65118.MDEA 72.4 EUR
J65118.MD J65118.03
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101,11 g/mol
Punto di fusione: 229…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009944
CAS Number: 22059-21-8