Stampa…
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-6-nitrobenzo[d]thiazole, 2-Chloro-6-nitro-1,3-benzothiazole
H35525.03 H35525.09
H35525.03EA 34.8 EUR
H35525.03 H35525.09
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Formula: C₇H₃ClN₂O₂S
Peso molecolare: 214,63 g/mol
Punto di fusione: 185…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022852
CAS Number: 2407-11-6
EINECS: 219-302-0