Stampa…
Erythrosin B, powder, spirit soluble
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: C.I. 45430:2
J62619.06 J62619.14 J62619.22
J62619.06EA 28 EUR
J62619.06 J62619.14 J62619.22
Erythrosin B, powder, spirit soluble
Erythrosin B
Formula: C₂₀H₈I₄O₅
Peso molecolare: 835,89 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005044
CAS Number: 15905-32-5
EINECS: 240-046-0